Pointes robotiques pour Beckman®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
915-021 917-021 918-262 918-261 918-021 919-262 919-261 919-021 919-021G 917-262 935-262 3762 935-261 935-021 915-262 912-021 912-261 912-262 915-261 917-261 918-011 918-021-05 918-251 918-252 918-261-05 918-262-05 919-011 919-021-05 919-251 919-252 919-261-05 919-262-05 2790 919-261G 919-262G 2760 916-021 916-261 916-262
736-0015EA 255 EUR InStock
736-0015 736-0016 736-0090 736-0020 736-0019 736-0099 736-0096 736-0021 736-0094 736-0083 737-2014 736-0038 737-2012 737-2011 736-0077 736-0013 736-0070 736-0071 736-0075 736-0017 736-0018 736-0086 736-0087 736-0088 736-0089 736-0091 736-0092 736-0093 736-0022 736-0095 736-0097 736-0100 736-0001 736-0098 736-0101 736-0000 736-0616 736-0617 736-0618
Pointes robotiques pour Beckman®
Pointes de pipettes
Pointes de grande qualité, testées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues afin d'en garantir la compatibilité et l'ajustement optimal. Certifiées exemptes de RNase, DNase, ADN, ARN, agents pyrogènes et ATP.
  • En PP transparent
  • Pointes avec filtres ART® : éliminent tout risque de contamination croisée entre les échantillons ; conçues pour les applications avec ADN, ARN et échantillons radioactifs et infectieux
  • Pointes à faible rétention : pointes hydrophobes retenant une quantité moindre d'échantillon, ce qui diminue la perte de réactifs tout en augmentant considérablement la reproductibilité des résultats
  • Pointes stériles : stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Attention: * Un adaptateur 3772 est nécessaire, uniquement disponible auprès de Molecular BioProducts.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité