Pointes pour robots PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak and Evolution)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
925-021 925-261 925-262 927-021 927-261 927-262 929-021 929-261 929-262
736-0025EA 360 EUR InStock
736-0025 737-2003 737-2004 736-0026 737-2005 737-2006 736-0027 737-2007 737-2008
Pointes pour robots PerkinElmer®/Packard® (PlateTrak/MiniTrak and Evolution)
Pointes de pipettes
Pointes de qualité supérieure, destinées notamment à la recherche en laboratoire de biologie moléculaire.
  • En PP transparent
  • Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
  • Coefficient de variation très faible
  • Pointes à filtre ART®: éliminent tout risque de contamination croisée entre échantillons; adaptées aux applications avec de l'ADN, de l'ARN, ainsi que des échantillons radioactifs et infectieux
  • Pointes stériles: stérilisation aux rayons gamma
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité