L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques CCM, d'oxyde d'aluminium 60 Å
Fournisseur: Merck
1.05550.0001 1.05581.0001 1.05713.0001 1.05731.0001
1.05550.0001EA 304 EUR InStock
1.05550.0001 1.05581.0001 1.05713.0001 1.05731.0001
Plaques CCM, d'oxyde d'aluminium 60 Å
Plaques CCM
Ces plaques CCM d'oxyde d'aluminium utilisent un oxyde d'aluminium neutre ou basique, de porosité de 60 Å ou 150 Å, avec ou sans indicateur fluorescent en fonction des applications.
  • Meilleures performances de séparation en regard de la valeur du pH de l'éluant
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité