Plaques CCM LuxPlate® Si 60 Å, plaques de verre
Fournisseur: Merck
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 176 EUR InStock
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
Plaques CCM LuxPlate® Si 60 Å, plaques de verre
Plaques CCM
La gamme de plaques CCM LuxPlate® haute fluorescence contient une quantité accrue d'indicateur de fluorescence, ce qui permet d'identifier aisément les faibles concentration en analytes. En outre, la quantité de liant ajoutée est également plus élevée, ce qui augmente considérablement la luminosité de la plaque CCM, ainsi que la stabilité et la solidité de la surface.
  • Deux fois plus contrastée sous éclairage UV que les plaques CCM traditionnelles
  • Identification des bandes développées facilitée par un meilleur contraste avec le fond de la plaque
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité