Cuves de développement horizontal
Fournisseur: CAMAG
022.8530 022.8535
552-0047EA 1160 EUR InStock
552-0047 552-0048
Cuves de développement horizontal
Chambres de développement CCM
La chambre de développement horizontal permet de doubler la quantité d'échantillons et de diviser le coût des plaques par 2. Le développement des plaques se fait des deux côtés, en simultané. Convient seulement pour les plaques HPTLC.
  • 2 configurations au choix: « réservoir » ou « sandwich »
  • Pour tous types de solvants
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité