Density bottles, adjusted
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05630210 05630213 05630222 05630228 05630237
LENZ05630210EA 70.4 EUR InStock
LENZ05630210 LENZ05630213 LENZ05630222 LENZ05630228 641-0900
Density bottles, adjusted
Flacons de gravité spécifique
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
  • The density bottles (pycnometers) are individually engraved with the actual capacity, with an accuracy of 0,001 cm³
  • The top of stopper is ground and polished for ease of wiping clean
  • Stopper is size NS 10/19 with capillary
* DIN ISO 3507
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité