Portoir pour tubes à centrifuger, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art
Poxygrid®
525-9135EA 41.7 EUR InStock
525-9135
Portoir pour tubes à centrifuger, Poxygrid®
Portoirs Tube Racks
En acier avec revêtement en époxy, autoclavables.
Ø max. du tube utilisé: 29 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité