Portoirs pour flacons, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
868804 868808 868810 985750
548-2157EA 272 EUR InStock
548-2157 548-1976 548-2158 548-2156
Portoirs pour flacons, WHEATON®
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
Ces portoirs en PP peuvent accueillir 48, 50, 90 ou 96 flacons de différentes tailles.
  • Autoclavables et empilables
  • Bonne résistance chimique
  • Avec identificateurs de position
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité