Portoir pour cryotubes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-3229EA 58.1 EUR InStock
479-3229
Portoir pour cryotubes, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour cryotubes
En PC, autoclavable.
Les tubes sont coincés dans le portoir ce qui facilite l'ouverture d'une seule main.
  • Pour 5×10 cryotubes de Ø ext. 13,5 mm
Pour 5×10 cryotubes de Ø ext. 13,5 mm
l×p×h: 197×102×28 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité