L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs, microtubes à centrifuger
Fournisseur: KARTELL
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 22.4 EUR InStock
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Portoirs, microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
PP, autoclavable.
  • Portoirs polyvalents, utilisables à sec, dans des bains-marie ou dans des congélateurs
  • Empilables à l'état vide ou plein
  • Grille alphanumérique de référence pour faciliter l'identification des échantillons
Peut accueillir 100 microtubes de 1,5 ml avec bouchons pleins ou sans bouchons, ou 50 microtubes de 1,5 ml avec bouchons ouverts.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité