L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs microtubes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8760 8770-11 8780
700-2830EA 42 EUR InStock
700-2830 700-2831 700-2832
Portoirs microtubes
Portoirs Tube Racks
PP, coloured, with lid.
  • Perfect for freezer use
  • Side handles for secure handling, snap-in-place lid
  • Numbered for easy sample identification
For 96 microtubes with 0,5 on one side or or 1,5 ml capacity on the other side. Arrangement of 8×12, conical tapered openings to hold tubes securely.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Nb de places Pour tubes l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
vert hi-viz 96 0,5/1,5 ml 246×121×51 mm 1 700-2832
Low Manufacturing Impact
orange hi-viz 96 0,5/1,5 ml 246×121×51 mm 1 700-2831
Low Manufacturing Impact
fuchsia hi-viz 96 0,5/1,5 ml 246×121×51 mm 1 700-2830
Low Manufacturing Impact
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité