Organiseurs pour portoirs pour microtubes à centrifuger, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
211-0211EA 300 EUR InStock
211-0211 211-0212
Organiseurs pour portoirs pour microtubes à centrifuger, VWR®
Portoirs Tube Racks
Clear acrylic.
  • Stable, sturdy construction, space saving and stackable
  • Safe storage with quick and easy access to microcentrifuge racks
  • Easy to clean
Organiser for up to eight racks, designed to hold VWR® microcentrifuge tube racks. These racks help you keep large numbers of microtubes organised on your bench top. Up to eight 80-well microtube racks filled with either 1,5 or 2,0 ml microtubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité