Portoir pour flacons à scintillation
Fournisseur: Bel-Art
218-1290EA 96.9 EUR InStock
218-1290
Portoir pour flacons à scintillation
Portoirs Portoirs pour flacons pour scintillation
En PP, autoclavable.
  • Deux poignées pour un transport sûr et facile
  • Deux niveaux pour une bonne visibilité des échantillons
Portoir pour 24 flacons à scintillation (format 3×8).
l×p×h: 298×127×95
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité