L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: KARTELL
564-03 565-03 566-03 567-03 568-03 564-04 565-04 566-04 567-04 568-04 564-10 565-10 566-10 567-10 568-10 564-06 565-06 566-06 567-06 568-06
212-6101EA 22.2 EUR InStock
212-6101 212-6102 212-6103 212-6104 212-6105 212-6111 212-6112 212-6113 212-6114 212-6115 212-6121 212-6122 212-6123 212-6124 212-6125 212-6131 212-6132 212-6133 212-6134 212-6135
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
PP, coloré.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +121 °C, autoclavables
  • Très stables et robustes
Polyvalent et économique. Les racks ne flottent pas, ils sont donc idéaux pour une utilisation dans les bains-marie. Désignateurs de position alphanumériques pour une identification facile des échantillons. Les racks sont livrés démontés et peuvent être assemblés de manière sûre et durable en quelques étapes, sans outils.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité