L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs pour tubes à essais et de séchage, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 47.2 EUR InStock
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Portoirs pour tubes à essais et de séchage, Nalgene®
Portoirs Tube Racks
PP renforcé.
  • Résistance à une température maximale de +135 °C, autoclavables
  • Ne flottent pas dans le bain-marie
  • Très bonne résistance chimique
Les portoirs à taquets sont parfaitement adaptés aux tubes de collecte d'échantillons, aux tubes de réaction et aux tubes à essais. Les portoirs peuvent également servir de portoirs de séchage pour les plaques d'électrophorèse et de chromatographie, ainsi que pour une large gamme de tubes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité