Portoirs pour microtubes et tubes à essais, flottants
Fournisseur: HEATHROW
HS2165C HS2165B HS2165A
212-9125EA 24.1 EUR InStock
212-9125 212-9126 212-9127
Portoirs pour microtubes et tubes à essais, flottants
Portoirs Tube Racks
En polystyrène, coloré.
  • Ces supports flottent et restent à la surface du bain-marie, empêchant les récipients qu'ils contiennent de surnager
  • Une grande variété de formes géométriques permet une disposition facile et personnalisée dans le bain-marie
  • Avec poignées pour faciliter l'insertion et le retrait
Pour l'incubation des échantillons, tubes et microtubes à centrifuger dans des bains-marie.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité