Poubelles de protection anti-bêta, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 924 EUR InStock
113-8170 113-2809
Poubelles de protection anti-bêta, Nalgene®
Écrans de protection Écrans de protection contre les rayons
Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
  • La grande porte à charnière sur le couvercle permet un accès facile au récipient à déchets
  • Le plateau étanche contient les déversements
  • Les coins à charnière permettent de retirer le récipient
Peuvent enfermer un large conteneur de déchets radioactifs solides ou liquides de type bêta. Pour des bonbonnes de 20 litres et des poubelles standard de bureau. Poubelles plus petites disponibles pour accueillir des conteneurs de 10 litres.
W×D×H (inner): 406×406×736 mm (20 litre) 286×286×406 mm (10 litre).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité