Écrans de protection anti-bêta, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6700-1812 6700-2418
113-2803EA 362 EUR InStock
113-2803 113-2804
Écrans de protection anti-bêta, Nalgene®
Écrans de protection Écrans de protection contre les rayons
En acrylique transparent, épaisseur: 9 mm
  • Base profonde (305 mm) pour une grande surface de travail plate et réduction du risque de projections chaudes sur la paillasse
  • Protéger le technicien de laboratoire lorsqu'il manipule des isotopes émetteurs de rayons bêta
Meets OSHA Standard 29 CFR Part 1910, 1030
Certifications: Norme OSHA 29 CFR/910.1030
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité