Réacteurs en verre
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06011258 06011270 06011273 06011137 06011149 06011158 06011249 06011276 06011279 06011473 06011476 06011479 06011482 06011485 06011488
LENZ06011258EA 664 EUR InStock
LENZ06011258 LENZ06011270 201-0018 LENZ06011137 LENZ06011149 LENZ06011158 LENZ06011249 LENZ06011276 LENZ06011279 LENZ06011473 LENZ06011476 LENZ06011479 LENZ06011482 LENZ06011485 LENZ06011488
Réacteurs en verre
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
En verre Duran®clair, à fond plat.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec graduation très lisible et bride plate (LF) avec encoche. Avec 2 branches KF 15.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité