Vase à bride lisse, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
243915406 243916805 243945409 243946302 243946808 243916308
201-0146EA 178 EUR InStock
201-0146 273-0148 201-0141 201-0142 201-0143 273-0147
Vase à bride lisse, DURAN®
Récipients de réaction Béchers à rodage plan
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.bride lisse de laboratoire (DN) avec encoche. Résistance au vide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Attention: Remarque: à une température de service maximale de +250 °C et à la pression de service autorisée, la différence de température dans la paroi de verre du microtube à bride lisse ne peut pas dépasser +30 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité