Bouchons à fermeture rapide pour les raccords à bride plate, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 80.9 EUR InStock
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Bouchons à fermeture rapide pour les raccords à bride plate, DURAN®
Pinces Pinces à usage général
En acier inoxydable.
  • Montage et démontage simple
  • Avec trois segments de maintien
  • Fermeture rapide
Pour fixer ensemble les réacteurs et les couvercles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité