Supports pour entonnoirs
Fournisseur: KARTELL
269
221-1262EA 42 EUR InStock
221-1262
Supports pour entonnoirs
Supports de statif
PP, blanc, incassable.
  • Pour entonnoirs de Ø 50-120 mm
  • Dispositif de fixation sur des tiges de Ø 8-14 mm
  • Inserts pour différentes tailles d'entonnoirs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité