Anneaux de support
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
2920 2921 2922
241-7525EA 17.3 EUR InStock
241-7525 241-7526 241-7527
Anneaux de support
Anneaux de statif
Acier galvanisé (8 mm Ø).
  • With integral bosshead for fixing to retort stand
  • Three-point bearing
  • Nickel plated brass screw
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité