L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tiges de cornue, non filetées, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
241-0069EA 105 EUR InStock
241-0069 241-0072 241-0075 241-0085 241-0086 241-0087
Tiges de cornue, non filetées, VWR®
Tiges de statif
En acier inoxydable, creux.
  • Très bonne résistance chimique
  • Tiges creuses solides réduisant le poids des constructions de supports
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité