Statif trépied
Fournisseur: BOCHEM
5251 5250
241-7123EA 72.5 EUR InStock
241-7123 241-1109
Statif trépied
Supports de statif
Cast iron, varnished.
  • Avec taraudage M 10
  • Sans tige de statif
  • Stable et anti-dérapant grâce aux pieds en caoutchouc
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité