Stand bases
Fournisseur: R & L Enterprises
241-0174EA 61.7 EUR InStock
241-0174 241-0176 241-7869 241-0177 241-0182 241-0183 241-0173 241-0179
Stand bases
Supports de statif
Rectangular retort bases with M10 threaded hole in centre of short side.
  • Steel, with acrylic finish
  • Acid resistant surface
  • Non-slip rubber feet for a firm footing
Informations de commande: Supplied without rods which need to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité