Petit statif à socle en H (C)
Fournisseur: VWR Collection
241-0115EA 36.5 EUR InStock
VWRF08545.084
Petit statif à socle en H (C)
Statif à socle en H avec tige de 8×250 mm en acier, pied en fonte nodulaire nickelée et laquée de 125×50 mm.
  • Trou central pour la tige
  • Robuste et stable
  • Bonne résistance chimique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité