VWR®, Supports pour laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
241-0090EA 112 EUR InStock
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Supports pour laboratoire
Supports de statif
Statifs à trépieds (A): Trépied en fonte, émail à effet martelé, tige de support en acier revêtu de laiton nickelé.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Orifice fileté
- Tige de support (trois longueurs de différents diamètres disponibles)
- Support robuste et sûr
Statifs (B): En fonte nodulaire martelée, tige en acier laqué.
- Avec tige de support excentré
- Support stable et antidérapant
- Disponibles en trois tailles différentes
- Robustes, résistant à la corrosion
Statifs (C): Support en fonte, finition peinte à effet martelé, tige de support en acier nickelé.
- Avec tige de support central
- Support stable et antidérapant
- Disponibles en trois tailles différentes
- Robustes, résistant à la corrosion
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité