L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs à usage unique, PowderThief
Fournisseur: Sampling Systems
8060H-1010 8060H-1010S 8060H-510 8060H-510S 8060H-520 8060H-520S 8060H-1001 8060H-1001S 8060H-1005 8060H-1005S 8060H-1020 8060H-1020S 8060H-501 8060H-501S 8060H-505 8060H-505S 8060H-1520 8060H-1520S 8060H-502S 8060H-503S 8060H-1000.5S 8060H-1003S
300-2016EA 311 EUR InStock
300-2016 300-2017 300-2018 300-2019 300-2020 300-2021 300-2022 300-2023 300-2024 300-2025 300-2026 300-2027 300-2028 300-2029 300-2030 300-2031 300-0530 300-0531 SAMP8060H-502S SAMP8060H-503S SAMP8060H-1000.5S SAMP8060H-1003S
Échantillonneurs à usage unique, PowderThief
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Ces échantillonneurs jetables sont spécialement conçus pour les poudres et les granules.
  • Pas de risque de contamination croisée
  • Assemblage en salles blanches
  • Économiques - Gain de temps et d'argent
Conviennent à toutes les industries, pharmaceutiques, agro-alimentaires, chimiques, cosmétiques, biotechnologie. Versions préstérilisées disponibles.
Certifications: Conformes aux exigences de la FDA. Sans BSE/TSE. Traçabilité totale du lot ATEX.
Conditionnement: Chaque échantillonneur est emballé individuellement dans un sachet, 20/boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité