Ciseaux pour dissection
Fournisseur: Karl Hammacher
233-1237EA 124 EUR InStock
233-1237 233-1118 HAMMHWB005-11 233-1104
Ciseaux pour dissection
Ciseaux
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • Adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
  • Résistants aux acides
  • Autoclavables
  • De type pointu-pointu
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité