L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pelles
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
3720 3721 3722 3724 3725 3726 3727 3723
231-0323EA 4.5 EUR InStock
231-0323 231-0324 231-0325 USBE3724 USBE3725 USBE3726 USBE3727 USBE3723
Pelles
Pelles
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Excellente résistance thermique
  • Légères, robustes et pratiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité