Pelles d'échantillonnage, Sterileware®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H369020000 H369040000 H369060000
231-0008EA 300 EUR InStock
231-0008 231-0009 231-0010
Pelles d'échantillonnage, Sterileware®, SP Bel-Art
Pelles
En PS, blanc. Spécialement conçues pour prendre des échantillons dans des conteneurs à col large
  • One-piece construction
  • For powder, granulates and liquids
  • Made from FDA grade materials
  • Small sizes (60 and 125 ml) have a long handle that increases the distance between the hand and sample
  • When placed on a flat surface they remain upright; can be used as weighing boats
  • Individually sterilised and packed in a polyethylene bag
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité