VWR®, Nacelles de pesée
Fournisseur: VWR Collection
611-9194EA 51.6 EUR InStock
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, Nacelles de pesée
Nacelles Nacelles de pesée
En verre borosilicaté 3.3.
  • Idéal pour peser de petits échantillons
  • Les poudres sont prélevées dans la pelle, transvasées ou rincées à l'eau à travers la tige tubulaire, et déversées dans le récipient destiné à les recueillir
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité