L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Weighing scoops
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05568006 05568010 05568003
611-9310EA 25.4 EUR InStock
611-9310 611-9322 611-9309
Weighing scoops
Pelles
En verre borosilicaté.
  • Ideal for weighing small samples
  • The tubular stem of the scoop also works as a weighing funnel and facilitates emptying of the scoop
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité