Film de scellage, Axygen® AxySeal
Fournisseur: Corning
PCR-SP PCR-SP-S
732-7506EA 59 EUR InStock
732-7506 732-7507
Film de scellage, Axygen® AxySeal
Scellés Microplaque Sceaux
Base en polyester avec adhésif acrylique appliqué de manière uniforme et homogène afin d'éliminer les effets de bord dans les tests ELISA. Adapté au scellage des microplaques de culture tissulaire pour le stockage à court terme, l'incubation, le transport et le confinement des solutions à risques biologiques.
  • Aucun effet de bord dans les tests ELISA
  • Plage de température de fonctionnement : −40 à +104 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité