VWR®, Tapis d'étanchéité pour plaques PCR
Fournisseur: VWR Collection
732-0589EA 76.6 EUR InStock
732-0589 732-0590
VWR®, Tapis d'étanchéité pour plaques PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Ces tapis en silicone transparent s'adaptent à la plupart des marques de microplaques PCR 96 puits.
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures
  • Lavables et autoclavables
  • Autoclavables à 121 °C
Conçus pour réduire l'évaporation pendant le cyclage des plaques 96 puits.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité