Film de scellage, réfléchissant, pour microplaques PCR, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-AS-200 PCR-AS-600
732-7505EA 144 EUR InStock
732-7505 732-1472
Film de scellage, réfléchissant, pour microplaques PCR, Axygen®
Scellés Microplaque Sceaux
Ce film en aluminium réfléchissant est idéal pour le scellage de plaques contenant des échantillons photosensibles. Scellage pendant le processus de thermocyclage, utilisé en association avec un tapis de compression. Assure également un excellent scellage avec d'autres microplaques en polystyrène et en polypropylène.
  • Assure une étanchéité exceptionnelle avec une très large plage de température, de –80 à +104 °C
  • Transperçable pour permettre un prélèvement direct de l'échantillon sans ouverture
  • L'adhésif exclusif est inerte et chimiquement résistant au DMSO
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité