Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 96 puits CrystalQuick™ et CrystalDrop™
Fournisseur: Greiner Bio-One
609101_40 609120_40 609171_80 609820_40 609801_40 609871_80 609180_80
737-3501EA 681 EUR InStock
737-3501 736-0222 737-3502 737-3504 737-3503 737-3505 737-3525
Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 96 puits CrystalQuick™ et CrystalDrop™
Microplaques Plaques de cristallisation
En PS, sauf plaques LBR (polyoléfine). La gamme de produits CrystalStar™ est composée de plaques de cristallisation et d'accessoires spécifiquement conçus pour la cristallisation à haut rendement.
  • Toutes les plaques CrystalStar™, à l'exception des plaques Terasaki, sont conformes à la norme SBS
  • Les plaques à surface hydrophobe (CrystalQuick™ Plus) conviennent à la cristallisation de protéines sur membrane de l'ordre du nanolitre
  • Les plaques LBR (à faible biréfringence) sont spécifiquement conçues pour une utilisation avec une lumière polarisée
Ces plaques sont conçues pour les applications de goutte assise. Chacun des 96 réservoirs contient une plate-forme surélevée avec un ou trois puits de cristallisation. En association avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de la goutte assise et de la goutte suspendue.
Avec trois puits de cristallisation par réservoir, les plaques CrystalQuick™ SW (puits carrés) permettent de tester 288 échantillons par plaque. Le fond plat des puits offre des propriétés optiques satisfaisantes.
Les plaques CrystalQuick™ RW (puits ronds) peuvent également recevoir 288 échantillons par plaque. Le fond du puits de cristallisation est concave.
Les plaques de cristallisation CrystalQuick™ LP (puits carrés, profil abaissé) se caractérisent par leurs excellentes propriétés optiques. La récolte des cristaux est facilitée par les parois angulaires des puits. Le profil abaissé réduit l'espace nécessaire au stockage.
CrystalQuick™ RW (round wells) can also accommodate 288 samples per plate. The bottom of the crystallisation well is concave.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité