Roller for adhesive seal application
Fournisseur: Simport
293-1411EA 41.2 EUR InStock
293-1411
Roller for adhesive seal application
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
Ensure a perfect seal when using either SecureSeal™ Thermal sealing film or foil on PCR plates. Roller made of medium-hard rubber.
  • Heavy-duty handle with comfortable grip reducing fatigue
  • Durable construction
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité