Films de scellage pour microplaques
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ UniSeal™
512-1087EA 96.2 EUR InStock
512-1087
Films de scellage pour microplaques
Scellés Microplaque Sceaux
Films utilisés pour contrôler l'humidité et réduire l'évaporation des échantillons. Ils empêchent les éclaboussures et la contamination.
  • Films de scellage à froid disponibles en polyester transparent ou en PP, et autocollants avec adhésif inerte
  • Films de thermoscellage adaptés uniquement aux microplaques en PP et appliqués par chaleur et pression
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité