Outil de fermeture, Cap-It
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4817EA 44.17 EUR InStock
732-4817
Outil de fermeture, Cap-It
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Conçu pour aider les utilisateurs à installer des bouchons bombés sur des plaques et des barrettes de tubes.
  • Réduit la pression requise pour sceller les bouchons efficacement
  • Permet de sceller plusieurs tubes simultanément
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité