Chaussures de travail ESD, sabots, Rubber, 5300/5310
Fournisseur: ABEBA GMBH
5300/36 5300/37 5300/38 5300/39 5300/40 5300/41 5300/42 5300/43 5300/44 5300/45 5300/46 5300/47 5310/40 5310/37 5310/42 5310/43 5310/44 5310/46 5310/38 5310/41 5310/36 5310/39 5310/45 5310/47
114-2636EA 68 EUR InStock
114-2636 114-2637 114-2638 114-2639 114-2640 114-2641 114-2642 114-2643 114-2644 114-2645 114-2646 114-2647 114-5231 114-5228 114-5233 114-5234 114-5235 114-5237 114-5229 114-5232 114-5227 114-5230 114-5236 114-5238
Chaussures de travail ESD, sabots, Rubber, 5300/5310
Chaussures et bottes
Sabots anti-ESD avec partie supérieure en cuir perforé, lanière au niveau du talon réglable et semelle de marche en caoutchouc avec motifs de croix/cercles, résistant aux acides, aux bases (agents de nettoyage) et aux fuels.
  • Insole or heel patch in leather
  • Slip resistant special rubber sole
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
Colour: White or black
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93; EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, WRU, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité