Chaussures de sécurité, à lacets, Uvex Performance, 9581
Fournisseur: UVEX
9581.9/38 9581.9/40 9581.9/41 9581.9/43 9581.9/44 9581.9/45 9581.9/46 9581.9/47
114-1401EA 151 EUR InStock
114-1401 114-1403 114-1404 114-1406 114-1407 114-1408 114-1409 114-1410
Chaussures de sécurité, à lacets, Uvex Performance, 9581
Chaussures et bottes
Chaussures antistatiques, extra larges et ergonomiques, avec une empreinte en cuir nubuck hydrophobe, une garniture en textile Air-Mesh laissant respirer la peau, et une semelle anatomique mono-densité en PU (antidérapante, résistante à l'abrasion, à l'huile et au pétrole, supportant une brève exposition à une chaleur d'environ +120 °C).
  • Doublure textile qui laisse la peau respirer
  • Semelle amovible et anti-statique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité; pour un meilleur climat dans la chaussure, et un plus grand confort pour les pieds
  • Amortissement au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Bout protecteur renforcé au carbone, résistant à l'usure
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; S2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité