Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 2626
Fournisseur: ABEBA GMBH
2626/46 2626/47 2626/36 2626/37 2626/38 2626/39 2626/40 2626/41 2626/42 2626/43 2626/44 2626/45 2626/48 2626/52 2626/49 2626/50 2626/51
114-2124EA 111 EUR InStock
114-2124 114-2125 114-2114 114-2115 114-2116 114-2117 114-2118 114-2119 114-2120 114-2121 114-2122 114-2123 ABEB2626/48 ABEB2626/52 ABEB2626/49 ABEB2626/50 ABEB2626/51
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 2626
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité anti-décharge électrostatique, partie supérieure en microfibre, matériau réfléchissant, semelle extérieure en polyuréthane résistant aux combustibles, fortement antidérapante et auto-nettoyante.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec fibre argent
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Talon asymétrique et Flexzone pour une posture et un mouvement naturels du pied
  • Élément de torsion dans la partie centrale en TPU, soutien de voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Lavable à 30 °C
Adaptée à une utilisation en environnement où l'hygiène est indispensable.
Couleur: blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité