Micro-spatules
Fournisseur: BOCHEM
3200 3202 3203 3204 32005 3201 32025
231-1045EA 3.3 EUR InStock
231-1045 231-1047 BOCH3203 BOCH3204 BOCH32005 BOCH3201 BOCH32025
Micro-spatules
Spatules
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Forme cuillère simple. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité