Spatule plate, conique
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
2121 2122 2123 2105
231-0127EA 6.8 EUR InStock
231-0127 NICK2122 NICK2123 231-0126
Spatule plate, conique
Spatules
En acier inoxydable ou nickel pur (99,6%). Spatules universelles pour une large gamme d'utilisations.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité