Doubles spatules, type Chattaway, nickel
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
2202 2211 2213 2215 2214 2203 2210 2216
NICK2202EA 50.1 EUR InStock
NICK2202 231-0160 231-0162 231-0164 231-0163 231-0207 231-0209 NICK2216
Doubles spatules, type Chattaway, nickel
Spatules
Multipurpose spatula made of pure nickel (99,6%) for a wide range of uses. One end is flat and spatula-shaped, the other end is rounded and turned up at 45°. Available in light or medium weight design.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité