Cuillères-spatules
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L74/2 L74/4 L74/6 L74/8
231-1342EA 23.7 EUR InStock
231-1342 231-1344 231-1346 231-1348
Cuillères-spatules
Spatules
En porcelaine émaillée blanche.
  • Forme large
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 1000 °C
  • Robuste
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité