Jeu de spatules
Fournisseur: RSG Solingen
231-2177EA 26.8 EUR InStock
231-2177
Jeu de spatules
Spatules
Pour usage quotidien en laboratoire et atelier de production.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Dans un étui pratique en cuir synthétique
Contenu: micro-spatule double 130×4 mm, spatule à poudres 150×9 mm, une paire de ciseaux (1 pointe arrondie, 1 pointue), une pincette droite effilée 130 mm de long.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité