Doubles spatules, courbes
Fournisseur: BOCHEM
3100G 3101G 3102G 3103G 3104G 3105G
231-2121EA 4.2 EUR InStock
231-2121 231-2122 231-2123 231-2124 231-2125 231-2126
Doubles spatules, courbes
Spatules
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Cette spatule universelle convient à de nombreuses applications.
  • Une tige et deux extrémités de spatule (une arrondie et une plate)
  • Forme courbée
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
Antimagnétiques, polissage électrolytique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité